Documenti fondamentali
APO458955578
Apollo Scientific Ltd
Calcium tetrafluoroborate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.69
Numero MDL:
Iupac Name
calcium ditetrafluoroborate
Inchi Code
1S/2BF4.Ca/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
InChI
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)