Documenti fondamentali
APO456989078
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.03
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6BrF2NO/c8-4-1-2-6(5(11)3-4)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
InChI
UMLLZNUIVKDJHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)