Documenti fondamentali
APO456988961
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.34
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(4-ethylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-3-10-5-7-11(8-6-10)13-15-12(9-18-13)14(16)17-4-2/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI
VZKQGDPMMDOKOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-4-ethylphenylthiazole-4-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-4-ethylphenylthiazole-4-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)