Documenti fondamentali
APO456876691
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(2E)-3-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F4O2/c11-8-5-7(10(12,13)14)3-1-6(8)2-4-9(15)16/h1-5H,(H,15,16)/b4-2+
InChI
HWBLGORXWYIISR-DUXPYHPUSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-trifluoromethylcinnamic-acid
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-trifluoromethylcinnamic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)