Documenti fondamentali
APO456796304
Apollo Scientific Ltd
Dibromo(fluoro)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.84
Numero MDL:
P. ebollizione
40-41
Iupac Name
dibromo(fluoro)acetic acid
Inchi Code
1S/C2HBr2FO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI
NWIYDZBYJAJLNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/dibromofluoroacetic-acid
Synonym
2,2-Dibromo-2-fluoroethanoic acid
Flash Point
130/60mm
Boiling point
40-41
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/dibromofluoroacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)