Documenti fondamentali
APO456796191
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.19
Numero MDL:
P. ebollizione
146-147
Iupac Name
ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-7(11)3-4-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI
YJKYSWGAJNXRJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Synonym
2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Boiling point
146-147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)