APO455838855
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
About This Item
P. ebollizione
55-57
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI
OAMKMERAYXDUEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Synonym
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Boiling point
55-57
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)