Documenti fondamentali
APO455838583
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.29
Numero MDL:
P. ebollizione
93-96
Iupac Name
ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2S/c1-2-19-12(18)10-7-20-11(17-10)8-4-3-5-9(6-8)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3
InChI
ZPJJUAUWQRNPQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
Synonym
4-(Ethoxycarbonyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 3-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzotrifluoride
Boiling point
93-96
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-3-trifluoromethylphenyl-13-thiazole-4-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)