APO455837973
Apollo Scientific Ltd
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
About This Item
P. ebollizione
-70
Densità
1.714
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H2Cl3F3O3S/c4-3(5,6)13(10,11)12-1-2(7,8)9/h1H2
InChI
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Boiling point
Densità
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)