Documenti fondamentali
APO455837525
Apollo Scientific Ltd
5H-Octafluoropentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.06
Numero MDL:
P. ebollizione
0
Densità
1.725
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15)
InChI
VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5h-octafluoropentanoic-acid
Synonym
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic acid, 5H-Octafluorovaleric acid, 5H-Perfluoropentanoic acid
Flash Point
165-166
Boiling point
0
Densità
1.725
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5h-octafluoropentanoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)