Documenti fondamentali
APO455837375
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI
HQUWXEXDIIWBBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxyaniline
Synonym
3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoroanisole
Flash Point
64-65/15mm
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxyaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)