Documenti fondamentali
APO455837128
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.34
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H
InChI
RRXVVVHKJRXELS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)