Documenti fondamentali
APO455837111
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.02
Numero MDL:
P. ebollizione
143-145
Iupac Name
2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI
FIMDBAHLQCCYJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Bromo-3-carboxybenzotrifluoride, 2-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
Boiling point
143-145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)