Documenti fondamentali
APO455837091
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.19
Numero MDL:
Punto di fusione
>200
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-3-2-4-8(5-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI
RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-3-trifluoromethylphenylpropanoate
Synonym
Methyl [3-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, 3-(3-Methoxy-3-oxopropanoyl)benzotrifluoride
Flash Point
94-96/0.2mm
Melting Point
>200
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-3-trifluoromethylphenylpropanoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)