Documenti fondamentali
APO455836759
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
InChI
CGQJITDLUBMLFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)