Documenti fondamentali
APO455836538
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Scegli un formato
250 MG
146,70 €
1 G
306,20 €
5 G
838,60 €
SKU del venditore: PC48458-250MG
146,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
146,70 €
1 G
306,20 €
5 G
838,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.03
Numero MDL:
SKU del venditore: PC48458-250MG
146,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI
NOJDAPWTVVCMGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Synonym
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)