APO455836421
Apollo Scientific Ltd
O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
P. ebollizione
160-170
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
InChI
DXEDFEUKJRKFOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-3-trifluoromethylbenzylhydroxylamine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)