APO455836062
Apollo Scientific Ltd
5-({[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}methyl)-2-furoic acid
About This Item
P. ebollizione
176-178
Iupac Name
5-({[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}methyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3S/c13-12(14,15)7-1-4-10(16-5-7)20-6-8-2-3-9(19-8)11(17)18/h1-5H,6H2,(H,17,18)
InChI
MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-5-trifluoromethylpyridin-2-ylthiomethyl-2-furoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)