Documenti fondamentali
APO455835439
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorotoluene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.12
Numero MDL:
Punto di fusione
25
Densità
1.12
Iupac Name
1,2-difluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Synonym
1,2-Difluoro-4-methylbenzene
Flash Point
110-113
Melting Point
25
Densità
1.12
Pittogrammi
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)