Documenti fondamentali
APO455835427
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.12
Numero MDL:
P. ebollizione
174-179
Iupac Name
2-fluoro-5-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI
XZUFXXPSLGVLFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Synonym
3-Carboxy-4-fluorobenzaldehyde
Boiling point
174-179
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)