Documenti fondamentali
APO455834878
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.57
Numero MDL:
P. ebollizione
145-147
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
InChI
AEYMQEMBMKCNEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzamide
Boiling point
145-147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)