APO455834456
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-4-(isopropylamino)benzotrifluoride
About This Item
P. ebollizione
63-65
Iupac Name
N~1~-isopropyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C10H13F3N2/c1-6(2)15-9-4-3-7(5-8(9)14)10(11,12)13/h3-6,15H,14H2,1-2H3
InChI
ZNVHJHXDEMIHDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)