Documenti fondamentali
APO455834219
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.27
Numero MDL:
Iupac Name
diethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]malonate
Inchi Code
1S/C14H15F3O4/c1-3-20-12(18)11(13(19)21-4-2)9-6-5-7-10(8-9)14(15,16)17/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChI
XUVNJTKVYGCXEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-3-trifluoromethylphenylmalonate
Synonym
Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-3-trifluoromethylphenylmalonate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)