APO455833967
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
About This Item
P. ebollizione
120-123
Iupac Name
(5-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-2-3-8(10)4-7(6)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BPWHUOQJJZVQLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)