Documenti fondamentali
APO455833761
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride,
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.5
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO.ClH/c1-11-7-5(9)2-3-10-6(7)4-8;/h2-3H,4H2,1H3;1H
InChI
YWYOLOVNOGZWLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
90%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-chloromethyl-3-methoxypyridine-hydrochloride
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-chloromethyl-3-methoxypyridine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)