Documenti fondamentali
APO455833753
Apollo Scientific Ltd
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.1
Numero MDL:
P. ebollizione
98-101
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
InChI
YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-bromophenylpyrrolidin-2-one
Boiling point
98-101
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-bromophenylpyrrolidin-2-one
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)