Documenti fondamentali
APO455833579
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-methoxyisonicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
P. ebollizione
33-35
Iupac Name
methyl 2-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-6(3-4-9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
KVFSHVOCUQNUNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
Boiling point
33-35
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)