APO455833137
Apollo Scientific Ltd
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
P. ebollizione
129-130
Iupac Name
4-(5-chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S2/c8-6-2-1-5(12-6)4-3-11-7(9)10-4/h1-3H,(H2,9,10)
InChI
KZOUOGWZDXYEDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-5-chlorothien-2-yl-13-thiazol-2-amine
Boiling point
129-130
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-5-chlorothien-2-yl-13-thiazol-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)