Documenti fondamentali
APO455832971
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Numero MDL:
P. ebollizione
131-132
Iupac Name
2,4-dimethyl-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-6-4-7(2)9(5-8(6)10)13(3,11)12/h4-5H,10H2,1-3H3
InChI
RPXUEHXANDRWAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-methylsulphonylaniline
Boiling point
131-132
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-methylsulphonylaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)