Documenti fondamentali
APO455831581
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-8(10-6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
InChI
PGYCVRHIHIYNBF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-ethynylpyridine-2-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)