Documenti fondamentali
APO455831129
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dichloro-4-nitroanisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.03
Numero MDL:
P. ebollizione
97-100
Punto di fusione
160
Iupac Name
1,3-dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3
InChI
GJYVJKPFYCKNEC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-4-nitroanisole
Boiling point
97-100
Melting Point
160
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-4-nitroanisole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)