Documenti fondamentali
APO455830746
Apollo Scientific Ltd
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Scegli un formato
250 MG
76,30 €
1 G
147,80 €
5 G
471,20 €
SKU del venditore: OR4037-250MG
76,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
76,30 €
1 G
147,80 €
5 G
471,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.61
Numero MDL:
SKU del venditore: OR4037-250MG
76,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
39-42
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2/c1-11-6-3-7(12-2)10-5(4-8)9-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI
BWCCPOQIMGGGQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine
Boiling point
39-42
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)