Documenti fondamentali
APO455830661
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Scegli un formato
250 MG
166,50 €
500 MG
251,20 €
SKU del venditore: OR40120-250MG
166,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
166,50 €
500 MG
251,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
SKU del venditore: OR40120-250MG
166,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
JTFKASPFJNQUBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-7-methyl-1h-indazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)