Documenti fondamentali
APO455829887
Apollo Scientific Ltd
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.71
Numero MDL:
P. ebollizione
81-82
Iupac Name
4-methyl-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-8-6-7-11(15(12,13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI
WLEBLSWMOQCGTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Boiling point
81-82
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)