Documenti fondamentali
APO455829257
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.55
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H4BrClOS/c10-9-7(4-12)6-3-5(11)1-2-8(6)13-9/h1-4H
InChI
IQQNHUYKNRMBTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chlorobenzobthiophene-3-carboxaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chlorobenzobthiophene-3-carboxaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)