Documenti fondamentali
APO455828986
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.58
Numero MDL:
P. ebollizione
207-209
Iupac Name
2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C7H5ClO3.H2O/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11;/h1-3,9H,(H,10,11);1H2
InChI
LVNLXWMDILTYQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-hydroxybenzoic-acid-hydrate
Boiling point
207-209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-hydroxybenzoic-acid-hydrate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)