Documenti fondamentali
APO455828831
Apollo Scientific Ltd
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.6
Numero MDL:
P. ebollizione
119
Iupac Name
6-quinoxalinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)6-1-2-7-8(5-6)12-4-3-11-7/h1-5H
InChI
UTEQROVYZDJSOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
Boiling point
119
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)