Documenti fondamentali
APO455828148
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynylbenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
79,60 €
1 G
126,90 €
5 G
368,90 €
SKU del venditore: OR17877-250MG
79,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
79,60 €
1 G
126,90 €
5 G
368,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.15
Numero MDL:
SKU del venditore: OR17877-250MG
79,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
42-45
Iupac Name
3-ethynylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-6H
InChI
OFXNEEFXYBSZJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
Boiling point
42-45
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)