Documenti fondamentali
APO455827683
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.14
Numero MDL:
P. ebollizione
146-150
Iupac Name
3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
InChI
DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoadamantane-1-carboxylic-acid
Boiling point
146-150
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoadamantane-1-carboxylic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)