APO455826791
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-(3-bromopropoxy)benzoate
About This Item
P. ebollizione
71-73
Iupac Name
methyl 4-(3-bromopropoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-14-11(13)9-3-5-10(6-4-9)15-8-2-7-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI
UXQAWAAALKEOIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-3-bromopropoxybenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)