APO455826016
Apollo Scientific Ltd
3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
About This Item
P. ebollizione
199-201
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c10-7(11)1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
RSEHHYMPNZWTGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperazin-1-ylpropanoic-acid
Boiling point
199-201
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperazin-1-ylpropanoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)