Documenti fondamentali
APO455825675
Apollo Scientific Ltd
6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.31
Numero MDL:
Iupac Name
6-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O4/c1-13(2,3)20-12(19)15-7-6-14-10-5-4-9(8-16-10)11(17)18/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)
InChI
IESPTOAZDMOCON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-2-tert-butoxycarbonylaminoethylaminonicotinic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-2-tert-butoxycarbonylaminoethylaminonicotinic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)