Documenti fondamentali
APO444782290
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzyl bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2S/c1-13(11,12)7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI
SCIXMRMYVLKFBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylsulfonylbenzyl-bromide
Synonym
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylsulfonylbenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)