APO428499530
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3IO2/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
QUHBVHFIZYIFAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)