Documenti fondamentali
APO428499490
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.58
Numero MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H,3,11H2
InChI
HCVWEOQXADFPSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)