APO428499392
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)3-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI
XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)