Documenti fondamentali
APO428499313
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.17
Numero MDL:
P. ebollizione
48-51
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-15-9-4-2-3-8(10(11,12)13)7(9)5-6-14/h2-4H,5H2,1H3
InChI
IPXXNDJVHVVBJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Boiling point
48-51
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)