Documenti fondamentali
APO428499251
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2,6-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-5-3-6(9)8(11)7(10)4-5/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI
WEVYXUJTENEFCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluoroaniline
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluoroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)