APO428499234
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2/c1-2-3-4-16-7-5-8(12)10(11(14)15)9(13)6-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,14,15)
InChI
YRKCXWHINVIJNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorobenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)