Documenti fondamentali
APO428499121
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-6-3-2-5(8(13)14)4-7(6)16-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI
PHSHCIBRNMLSBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)